Drukuj
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIG1110-100G BIG1110-1KG BIG1110-500G
APOSBIG1110-100GEA 110 PLN
APOSBIG1110-100G APOSBIG1110-1KG APOSBIG1110-500G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formuła: C₆H₈O₆
Gęstość: 0,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135622
Numer CAS: 32449-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 251-053-3