Drukuj
2'-Deoxyguanosine hydrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine hydrate, Guanine-2′-deoxyriboside hydrate, 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one hydrate(1:x)
BIG1008-1G BIG1008-500MG BIG1008-5G
APOSBIG1008-1GEA 145 PLN
APOSBIG1008-1G APOSBIG1008-500MG APOSBIG1008-5G
2'-Deoxyguanosine hydrate
2'-Deoxyguanosine hydrate
Formuła: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
MW: 267.24 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150760
Numer CAS: 961-07-9