Drukuj
D-Glucoronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
BIG1006-100G BIG1006-25G BIG1006-50G
APOSBIG1006-100GEA 1500 PLN
APOSBIG1006-100G APOSBIG1006-25G APOSBIG1006-50G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Formuła: C₆H₁₀O₇
MW: 194.139 g/mol
Temp. topnienia: 158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00166981
Numer CAS: 6556-12-3