Drukuj
Glicyna ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIG0709-1KG BIG0709-5KG
APOSBIG0709-1KGEA 327 PLN
APOSBIG0709-1KG APOSBIG0709-5KG
Glicyna ≥99%
Glicyna
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Formuła: NH₂CH₂COOH
Gęstość: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2