Drukuj
L(+)-glutamina ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
BIG0708-100G BIG0708-1KG BIG0708-500G
APOSBIG0708-100GEA 110 PLN
APOSBIG0708-100G APOSBIG0708-1KG APOSBIG0708-500G
L(+)-glutamina ≥99%
L(+)-glutamina
Pyrogen free
Formuła: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 355
Temp. topnienia: 185 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008044
Numer CAS: 56-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-292-1
Klasyfikacja Merck : 13,04484