Drukuj
Glicyna, Ultrapure
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIG0503-1KG BIG0503-500G BIG0503-100G
APOSBIG0503-1KGEA 801 PLN
APOSBIG0503-1KG APOSBIG0503-500G APOSBIG0503-100G
Glicyna, Ultrapure
Glicyna
  • Plant tissue culture tested
Formuła: NH₂CH₂COOH
Gęstość: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2