Drukuj
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIG0303-100G BIG0303-1KG BIG0303-500G
APOSBIG0303-100GEA 261 PLN
APOSBIG0303-100G APOSBIG0303-1KG APOSBIG0303-500G
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Formuła: C₁₆H₂₂O₁₁
Temp. topnienia: 139…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063259
Numer CAS: 4163-60-4
Numer WE (dawny EINECS): 224-008-0