Drukuj
N-(Phosphonomethyl)glycine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Glyphosate
BIG0158-1G BIG0158-5G
APOSBIG0158-1GEA 145 PLN
APOSBIG0158-1G APOSBIG0158-5G
N-(Phosphonomethyl)glycine 95%
N-(Phosphonomethyl)glycine
Inhibits the enzyme EPSPS which is involved in the shikimate pathway.
Formuła: C₃H₈NO₅P
MW: 169.07 g/mol
Temp. topnienia: 230 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055350
Numer CAS: 1071-83-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-997-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III