Drukuj
L(-)-Galaktoza 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIFS0105-250MG BIFS0105-100MG
APOSBIFS0105-250MGEA 1020 PLN
APOSBIFS0105-250MG APOSBIFS0105-100MG
L(-)-Galaktoza 99%
L(-)-Galaktoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. topnienia: 163…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063833
Numer CAS: 15572-79-9