Drukuj
L-arabinoza 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIFS0102-100G BIFS0102-1KG BIFS0102-250G
APOSBIFS0102-100GEA 327 PLN
APOSBIFS0102-100G APOSBIFS0102-1KG APOSBIFS0102-250G
L-arabinoza 98%
L-arabinoza
Formuła: C₅H₁₀O₅
Temp. topnienia: 160…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067709
Numer CAS: 5328-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-767-6