Drukuj
Purvalanol A
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-[(3-Chloro)anilino]-2(1R)-(isopropyl-2-hydroxyethylamino)-9-isopropylpurine, (R)-2-((6-((3-Chlorophenyl)amino)-9-isopropyl-9H-purin-2-yl)amino)-3-methylbutan-1-ol
BIFK0054-10MG BIFK0054-5MG
APOSBIFK0054-10MGEA 232 PLN
APOSBIFK0054-10MG APOSBIFK0054-5MG
Purvalanol A
Purvalanol A
Free base. Purity>99%. Purvalanol A is a cell-permeable, potent, and selective cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor.
Formuła: C₁₉H₂₅N₆OCl
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD02179211
Numer CAS: 212844-53-6