Drukuj
Selumetinib free base 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-((4-Bromo-2-chlorophenyl)amino)-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxamide, AZD6244
BIFK0041-100MG BIFK0041-50MG BIFK0041-500MG
APOSBIFK0041-100MGEA 621 PLN
APOSBIFK0041-100MG APOSBIFK0041-50MG APOSBIFK0041-500MG
Selumetinib free base 98%
Selumetinib
Formuła: C₁₇H₁₅BrClFN₄O₃
Temp. topnienia: 208…214 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11977472
Numer CAS: 606143-52-6