Drukuj
Ruxolitinib phosphate ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIFK0028-10MG BIFK0028-25MG BIFK0028-50MG
APOSBIFK0028-10MGEA 327 PLN
APOSBIFK0028-10MG APOSBIFK0028-25MG APOSBIFK0028-50MG
Ruxolitinib phosphate ≥99%
Ruxolitinib phosphate
Phosphate Salt, >99%
Formuła: C₁₇H₂₁N₆O₄P
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD18452860
Numer CAS: 1092939-17-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III