Drukuj
Imatinib 99
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
BIFK0025-10G BIFK0025-1G BIFK0025-5G
APOSBIFK0025-10GEA 1240 PLN
APOSBIFK0025-10G APOSBIFK0025-1G APOSBIFK0025-5G
Imatinib 99
Imatinib
Imatinib is the active ingredient in the drug sold under the trade name Gleevec® in USA or Glivec in Europe and Australia.
Formuła: C₂₉H₃₁N₇O
MW: 493.62 g/mol
Temp. topnienia: 209…221 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD05662257
Numer CAS: 152459-95-5