Drukuj
Gemcitabine free base ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIFK0023-100MG BIFK0023-50MG BIFK0023-250MG
APOSBIFK0023-100MGEA 363 PLN
APOSBIFK0023-100MG APOSBIFK0023-50MG APOSBIFK0023-250MG
Gemcitabine free base ≥99%
Gemcitabine
Formuła: C₉H₁₁F₂N₃O₄
Temp. topnienia: 203…219 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00869720
Numer CAS: 95058-81-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III