Drukuj
BIIB 021 free base ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: BIIB021, 6-Chloro-9-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)-9H-purin-2-amine
BIFK0011-10MG BIFK0011-25MG BIFK0011-5MG
APOSBIFK0011-10MGEA 691 PLN
APOSBIFK0011-10MG APOSBIFK0011-25MG APOSBIFK0011-5MG
BIIB 021 free base ≥99%
BIIB 021
Formuła: C₁₄H₁₅ClN₆O
Temp. topnienia: 185…186 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD15528939
Numer CAS: 848695-25-0