Drukuj
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
BIF4014-1G BIF4014-100MG
APOSBIF4014-1GEA 1820 PLN
APOSBIF4014-1G APOSBIF4014-100MG
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Formuła: C₂₁H₁₁NO₅S
MW: 389.381 g/mol
Temp. topnienia: >360 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005063
Numer CAS: 3326-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-042-0