Drukuj
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 725 PLN
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Formuła: C₃₁H₃₆N₂O₆
MW: 532.6 g/mol
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01862894
Numer CAS: 333973-51-6