Drukuj
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 522 PLN
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Formuła: C₁₀H₅NaO₅S
MW: 260.20 g/mol
Temp. topnienia: 289 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001700
Numer CAS: 521-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-308-9