Drukuj
(+/-)-Equol ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (R,S)-Equol, 4′,7-Dihydroxyisoflavane, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chroman, (±)-Equol, 4',7-Isoflavandiol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol
BIE531-1G BIE531-5G BIE531-25G
APOSBIE531-1GEA 269 PLN
APOSBIE531-1G APOSBIE531-5G APOSBIE531-25G
(+/-)-Equol ≥99%
(+/-)-Equol
Urinary metabolite of daidzein, produced by humans and horses.
Formuła: C₁₅H₁₄O₃
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016662
Numer CAS: 94105-90-5