Drukuj
7-Ethoxycoumarin
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 7-Ethoxy-2H-chromen-2-one
BIE1002-1G BIE1002-5G
APOSBIE1002-1GEA 124 PLN
APOSBIE1002-1G APOSBIE1002-5G
7-Ethoxycoumarin
7-Ethoxycoumarin
Substrate for CYP2B6.
Formuła: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006877
Numer CAS: 31005-02-4