Drukuj
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
BIE0729-1KG BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA 271 PLN
APOSBIE0729-1KG APOSBIE0729-500G
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) ≥99%
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 614
Temp. topnienia: 245 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003541
Numer CAS: 60-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-449-4
Klasyfikacja Merck : 13,03546