Drukuj
2-Deoxy-D-galactose ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BID2231-5G BID2231-10G
APOSBID2231-5GEA 1400 PLN
APOSBID2231-5G APOSBID2231-10G
2-Deoxy-D-galactose ≥99%
2-Deoxy-D-galactose
Formuła: C₆H₁₂O₅
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014649
Numer CAS: 1949-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-765-3