Drukuj
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
BID2180-1G BID2180-25G BID2180-5G
APOSBID2180-1GEA 110 PLN
APOSBID2180-1G APOSBID2180-25G APOSBID2180-5G
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
Used for measurement of sulphhydryl content inpeptides, proteins and tissue.
Formuła: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Temp. topnienia: 233…243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007140
Numer CAS: 69-78-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-714-4