Drukuj
Doxycycline monohydrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BID0123-100G BID0123-250G BID0123-500G
APOSBID0123-100GEA 656 PLN
APOSBID0123-100G APOSBID0123-250G APOSBID0123-500G
Doxycycline monohydrate
Doxycycline monohydrate
Formuła: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
MW: 462.46 g/mol (444.44 anhy)
Temp. topnienia: 167…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02682958
Numer CAS: 17086-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-271-1