Drukuj
Doxycycline hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BID0121-100G BID0121-10G BID0121-25G
APOSBID0121-100GEA 1310 PLN
APOSBID0121-100G APOSBID0121-10G APOSBID0121-25G
Doxycycline hydrochloride
Doxycycline hydrochloride
Formuła: C₂₂H₂₄N₂O₁₀·HCl
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03427564
Numer CAS: 10592-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 234-198-7