Drukuj
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine content > 35% (DS~14)
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins, Heptakis(2,6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin, 2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin
BICY1000-5G BICY1000-1G
APOSBICY1000-5GEA 3450 PLN
APOSBICY1000-5G APOSBICY1000-1G
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine content > 35% (DS~14)
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine
Formuła: C₅₆H₉₈O₃₅
MW: 1331.3563 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011616
Numer CAS: 51166-71-3