Drukuj
Memantine lactose adduct 95%
Dostawca: Apollo Scientific
BICL4314-10MG BICL4314-25MG BICL4314-5MG
APOSBICL4314-10MGEA 2100 PLN
APOSBICL4314-10MG APOSBICL4314-25MG APOSBICL4314-5MG
Memantine lactose adduct 95%
Memantine lactose adduct
Formuła: C₂₄H₄₁NO₁₀
MW: 503.589 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 1159637-28-1