Drukuj
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Cholesteryl sodium sulphate, Cholesteryl sulphate sodium
BICL4238-1G BICL4238-250MG BICL4238-500MG
APOSBICL4238-1GEA 5980 PLN
APOSBICL4238-1G APOSBICL4238-250MG APOSBICL4238-500MG
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Formuła: C₂₇H₄₅O₄S·Na
MW: 488.7 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079091
Numer CAS: 2864-50-8