Drukuj
Triacetyllevoglucosan 99% min
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,6-Anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate
BICL4208-1G BICL4208-5G BICL4208-2G
APOSBICL4208-1GEA 1680 PLN
APOSBICL4208-1G APOSBICL4208-5G APOSBICL4208-2G
Triacetyllevoglucosan 99% min
Triacetyllevoglucosan
Formuła: C₁₂H₁₆O₈
Temp. topnienia: 109…110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 13242-55-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-222-1