Drukuj
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-beta-D-glucopyranoside, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-b-D-glucopyranosyl trichloroacetimidate
BICL4207-1G BICL4207-5G
APOSBICL4207-1GEA 1190 PLN
APOSBICL4207-1G APOSBICL4207-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formuła: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
MW: 492.68 g/mol
Temp. topnienia: 150 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11112189
Numer CAS: 92052-29-4