Drukuj
D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4109-1G BICL4109-500MG
APOSBICL4109-1GEA 10210 PLN
APOSBICL4109-1G APOSBICL4109-500MG
D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[¹³C₆]
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. topnienia: 146…152 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00037544
Numer CAS: 110187-42-3