Drukuj
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BICL4105-1G BICL4105-500MG BICL4105-2G
APOSBICL4105-1GEA 2800 PLN
APOSBICL4105-1G APOSBICL4105-500MG APOSBICL4105-2G
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[1-¹³C]
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. topnienia: 146…152 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00037545
Numer CAS: 40762-22-9