Drukuj
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride 99% min
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Miglustat HCl, (2R,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol hydrochloride
BICL4039-10MG BICL4039-25MG BICL4039-5MG
APOSBICL4039-10MGEA 2030 PLN
APOSBICL4039-10MG APOSBICL4039-25MG APOSBICL4039-5MG
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride 99% min
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride
Formuła: C₁₀H₂₁NO₄·HCl
MW: 255.7 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00269940
Numer CAS: 210110-90-0