Drukuj
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: SMCC
BICL206-100MG BICL206-25MG
APOSBICL206-100MGEA 472 PLN
APOSBICL206-100MG APOSBICL206-25MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Primary amine and Sulphhydryl reactive, Enzyme antibody conjugation.
Formuła: C₁₆H₁₈N₂O₆
MW: 334.33 g/mol
Temp. topnienia: 180…182 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00009634
Numer CAS: 64987-85-5