Drukuj
Kurkuma 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
BIC8500-5G BIC8500-100G BIC8500-25G
APOSBIC8500-5GEA 131 PLN
APOSBIC8500-5G APOSBIC8500-100G APOSBIC8500-25G
Kurkuma 98%
Kurkuma
Formuła: C₂₁H₂₀O₆
Temp. topnienia: 175 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00008365
Numer CAS: 458-37-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-280-5