Drukuj
Chlorek cysteaminiowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIC2510-100G BIC2510-25G
APOSBIC2510-100GEA 305 PLN
APOSBIC2510-100G APOSBIC2510-25G
Chlorek cysteaminiowy 99%
Chlorek cysteaminiowy
Formuła: C₂H₇NS·HCl
Temp. topnienia: 66…68 °C
Gęstość: 0,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012904
Numer CAS: 156-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-858-1
Jednostka: 3335
ADR: 9,III