Drukuj
Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksypropanosulfonowy (CAPSO) ≥97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIC1469-100G BIC1469-500G
APOSBIC1469-100GEA 435 PLN
APOSBIC1469-100G APOSBIC1469-500G
Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksypropanosulfonowy (CAPSO) ≥97%
Kwas 3-(cykloheksyloamino)-2-hydroksypropanosulfonowy (CAPSO)
Biological buffer - useful range 8.9-10.3
  • Forms a clear colourless solution in water (10%)
US Patent No. 4,246,194 (To Research Organics)
Formuła: C₉H₁₉NO₄S
Temp. topnienia: 270…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041778
Numer CAS: 73463-39-5