Drukuj
L-(+)-Cysteina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
BIC0709-100G BIC0709-1KG BIC0709-250G
APOSBIC0709-100GEA 110 PLN
APOSBIC0709-100G APOSBIC0709-1KG APOSBIC0709-250G
L-(+)-Cysteina
L-Cysteina
Formuła: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 254
Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064306
Numer CAS: 52-90-4
Klasyfikacja Merck : 13,02810