Drukuj
L(-)-cystyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
BIC0670-100G BIC0670-1KG
APOSBIC0670-100GEA 218 PLN
APOSBIC0670-100G APOSBIC0670-1KG
L(-)-cystyna
L(-)-cystyna
Formuła: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Temp. topnienia: >240 °C
Gęstość: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064228
Numer CAS: 56-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-296-3