Drukuj
D-Cykloseryna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIC0119-25G BIC0119-5G BIC0119-100G
APOSBIC0119-25GEA 508 PLN
APOSBIC0119-25G APOSBIC0119-5G APOSBIC0119-100G
D-Cykloseryna
D-Cykloseryna
Cycloserine interferes with the bacterial cell wall synthesis by competing with D-Alanine for incorporation into the cell wall.
Formuła: C₃H₆N₂O₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005353
Numer CAS: 68-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-688-4