Drukuj
Clindamycin hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIC0117-1G BIC0117-250MG
APOSBIC0117-1GEA 911 PLN
APOSBIC0117-1G APOSBIC0117-250MG
Clindamycin hydrochloride
Clindamycin hydrochloride
Clindamycin is a lincosamide antibiotic with a primarily bacteriostatic action against gram-positive bacteria.
Formuła: C₁₈H₃₃ClN₂O₅S·HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07793327
Numer CAS: 21462-39-5