Drukuj
chloramfenikol ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIC0113-100G BIC0113-250G
APOSBIC0113-100GEA 946 PLN
APOSBIC0113-100G APOSBIC0113-250G
chloramfenikol ≥99%
chloramfenikol
Bacteriostatic antibiotic with activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formuła: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Temp. topnienia: 148…152 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078159
Numer CAS: 56-75-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-287-4