Drukuj
Cefotaxime sodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIC0111-25G BIC0111-5G BIC0111-100G
APOSBIC0111-25GEA 656 PLN
APOSBIC0111-25G APOSBIC0111-5G APOSBIC0111-100G
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime is an inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
Formuła: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00079073
Numer CAS: 64485-93-4
Numer WE (dawny EINECS): 264-915-9