Drukuj
Cefotetan disodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 1020 PLN
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Formuła: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Temp. topnienia: 173…178 °C
Gęstość: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00941449
Numer CAS: 74356-00-6