Drukuj
Cefazolin sodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium (6R,7R)-7-(2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido)-3-(((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
BIC0101-1G BIC0101-5G
APOSBIC0101-1GEA 261 PLN
APOSBIC0101-1G APOSBIC0101-5G
Cefazolin sodium salt
Cefazolin sodium salt
Formuła: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
MW: 476.48 g/mol
Temp. topnienia: 170…172 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00056883
Numer CAS: 27164-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 248-278-4