Drukuj
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Azido-N-Fmoc-L-homoalanine
BIBP1079-250MG BIBP1079-1G BIBP1079-5G
APOSBIBP1079-250MGEA 609 PLN
APOSBIBP1079-250MG APOSBIBP1079-1G APOSBIBP1079-5G
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine
Formuła: C₁₉H₁₈N₄O₄
MW: 366.38 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11052920
Numer CAS: 942518-20-9