Drukuj
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
BIBP1059-500MG BIBP1059-1G
APOSBIBP1059-500MGEA 108 PLN
APOSBIBP1059-500MG APOSBIBP1059-1G
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₅NO₄
Temp. topnienia: 164…168 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11519178
Numer CAS: 69907-67-1