Drukuj
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Fmoc-DAPe.HCl
BIBP1040-1G BIBP1040-5G
APOSBIBP1040-1GEA 650 PLN
APOSBIBP1040-1G APOSBIBP1040-5G
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl
Formuła: C₂₀H₂₄N₂O₂·HCl
MW: 360.88 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00832511
Numer CAS: 118119-32-7