Drukuj
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Boc,Et-EDA.HCl
BIBP1037-1G BIBP1037-5G
APOSBIBP1037-1GEA 592 PLN
APOSBIBP1037-1G APOSBIBP1037-5G
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride
Formuła: C₉H₂₁ClN₂O₂
MW: 224.73 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06796900
Numer CAS: 1001020-32-1